Learn More
9-Phenanthrencarboxaldehyd, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10147743 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10147743 1 g Glasflasche 1 Gramm
10157553 5 g Glasflasche 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10147743 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 130110010
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4707-71-5 | Molecular Formula: C15H10O | Molecular Weight: 206.24 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 4707-71-5
Summenformel C15H10O
Molekulargewicht (g/mol) 206.24
MDL-Nummer MFCD00001175
InChI-Schlüssel QECIGCMPORCORE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenanthrenecarboxaldehyde, phenanthrene-9-carboxaldehyde, 9-formylphenanthrene, phenanthrene-9-aldehyde, 9-phenanthrenecarbaldehyde, 9-phenanthrenealdehyde, 9-phenanthrencarbaldehyd, 9-phenanthraldehyde, 9-phenanthrenaldehyde, phenanthren-9-aldehyd
PubChem CID 78437
IUPAC-Name Phenanthren-9-Carbaldehyd
SMILES O=CC1=CC2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Schmelzpunkt 100°C
Farbe Gelb
Infrarotspektrum Echt
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 206.24
Reinheit (%) ≥96.0%
Physikalische Form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 9-Phenanthrenecarboxaldehyde
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
RUO– Nur für Forschungszwecke