Learn More
9-Phenyl-2,3,7-Trihydroxy-6-Fluoron, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone is used in presence of cetylpyridinium chloride for spectrophotometric determination of copper(II) in blood serum. It is used in the determination of germanium. It is also used to determine molybdenum(VI).
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
9-Phenyl-2,3,7-Trihydroxy-6-Fluoron wird in Gegenwart von Cetylpyridiniumchlorid zur spektralphotometrischen Bestimmung von Kupfer(II) im Blutserum verwendet. Wird bei der Bestimmung von Germanium verwendet. Wird auch zur Bestimmung von Molybdän(VI) verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform.
Hinweise
In einem kühlen, trockenen, gut belüfteten Bereich lagern, fernab von unverträglichen Substanzen wie Oxidationsmitteln. Lagerung bei -20 °C.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 9-Phenyl-2,3,7-trihydroxy-6-fluorone |
| Schmelzpunkt | >300°C |
| Menge | 5 g |
| Beilstein | 40910 |
| Löslichkeitsinformationen | Soluble in chloroform. |
| Formelmasse | 320.3 |