Learn More
9-Phenylacridin, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17790709 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17790709 25 g 25 Gramm
17770709 1 g 1 Gramm
17780709 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17790709 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 469430250
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Alpha-Vektor PHENYLACRIDINE
Chemischer Name oder Material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 411°C
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C19 H13 N
MDL-Nummer 00092562
Menge 25 g
Molekulargewicht (g/mol) 255.32
Physikalische Form Kristallpulver