missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

9-Phenylacridine, Thermo Scientific™

Artikelnummer. p-7227395 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 17770709

Marke: Thermo Scientific Acros 469430010

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Spezifikation

Alpha-Vektor PHENYLACRIDINE
Chemischer Name oder Material 9-Phenylacridine
CAS 602-56-2
Schmelzpunkt 183°C to 187°C
Farbe Gelb
Siedepunkt 411°C
Infrarotspektrum Conforms
Verpackung Glasflasche
Summenformel C19 H13 N
MDL-Nummer 00092562
Menge 1 g
Molekulargewicht (g/mol) 255.32
Physikalische Form Kristallpulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt