Learn More
9-Phenylcarbazol-3-boronsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15411089
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15411089 1 g 1 Gramm
15431089 250 mg 250 Milligramm
15421089 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15411089
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H64059.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 854952-58-2 | C18H14BNO2 | 287.13 g/mol
9-Phenylcarbazole-3-boronic acid is used in the synthesis of alkyl-functionalized organic dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
9-Phenylcarbazol-3-boronsäure wird bei der Synthese von alkylfunktionalisierten organischen Farbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühlen. Behälter dicht verschlossen lassen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 854952-58-2
Summenformel C18H14BNO2
Molekulargewicht (g/mol) 287.13
MDL-Nummer MFCD12196936
InChI-Schlüssel JWJQEUDGBZMPAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym 9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, 9-phenyl-9h-carbazol-3-ylboronic acid, 9-phenyl carbazole-3-boronic acid, 9-phenyl-3-carbazoleboronic acid, 9-phenylcarbazole-3-boronic acid, b-9-phenyl-9h-carbazol-3-yl boronic acid, n-phenylcarbazole-3-boronic acid, 3-borono-9-phenyl-9h-carbazole, pubchem23232, g00061-watson-int
PubChem CID 51358450
IUPAC-Name (9-Phenylcarbazol-3-yl)Boronsäure
SMILES OB(O)C1=CC2=C(C=C1)N(C1=C2C=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9-Phenylcarbazole-3-boronic acid
Menge 1 g
Beilstein 10566519
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 287.13
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Fest