Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 90 ° Vorstöße, gebogen
18.02 € - 35.67 €
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Standard-Konusverbindung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11866184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05025003 |
NS 24/29 |
32.33 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11856184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05025001 |
NS 14/23 |
18.02 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
11806184
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05025004 |
NS 29/32 |
35.67 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Spezifikation
90°-Krümmer | |
Duran Glas |