Beschreibung
- Transparente i-3 Ersatzgläser
- Gläser mit Supravision Excellence Beschichtung
Spezifikation
Spezifikation
| Objektivtyp | Supravision Excellence |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei |
| Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Linsenfärbung | Durchsichtig |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Modell | 9190 i-3 |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Reusable |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Rahmenmaterial | Plastic |
| Mehr anzeigen |