Learn More
uvex 9193 Sportstyle Schutzbrille
Artikelnummer. p-7221900 Alle ansehen Uvex Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Grau
Hellbraun
Hellgrün
Klar
Silbern verspiegelt
Rahmenfarbe:
Schwarz, Grau
Schwarz, Weiß
Schwarz, anthrazit
Schwarz, blau
Schwarz, limonengrün
Weiß, Schwarz
Packungsgröße:
1 Stück
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Linsenbeschichtung Linsenfärbung Rahmenfarbe Packungsgröße
17237291 Beschlagfrei Silbern verspiegelt Schwarz, Grau 1 Stück
15523427 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Schwarz, blau 1 Stück
17217291 Beschlagfrei Klar Schwarz, blau 1 Stück
17207291 Beschlagfrei, Kratzfest Grau Schwarz, Weiß 1 Stück
17277281 Beschlagfrei, Kratzfest Hellbraun Weiß, Schwarz 1 Stück
17297281 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Schwarz, limonengrün 1 Stück
17287281 Beschlagfrei, Kratzfest Klar Schwarz, Grau 1 Stück
17227291 Beschlagfrei, Kratzfest Hellgrün Schwarz, anthrazit 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Artikelnummer. 17237291 Lieferant uvex Lieferanten-Nr. 9193885
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Innovative Schutzbrillen mit sportlichem Design, höchster Funktionalität und Sicherheit. Federleichte Konstruktion wiegt nur 23 Gramm, wodurch diese Brille über längere Zeiträume bequem zu tragen ist.
  • Innovative Schutzbrille   mit sportlichem Design, das Funktionalität und Sicherheit vereint 
  • Federleichte Konstruktion, wiegt nur 23 Gramm
  • Weicher, einstellbarer Nasenbügel mit weichen, rutschfesten Ohrstücken für eine druckfreie Passform
  • Die Geometrie der Gläser sorgt für optimale Sicht
Supravision AR-Beschichtung
  • Innen:Entspiegelt
  • Außen:Entspiegelt
  • Ideal für Arbeitsbedingungen mit hellen oder gemischten Lichtverhältnissen
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite:Beschlagfrei
  • Außenabmessungen:Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Gläser sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Supravision Extreme Beschichtung
  • Innenseite:Beschlagfrei
  • Außenabmessungen:Kratzfest
  • Ideal für Arbeitsbereiche mit langfristiger Kondensation und viel Schmutz
Supravision Plus Beschichtung
  • Innen:Beschlagfrei und kratzfest
  • Außen:Beschlagfrei und kratzfest
  • Geeignet für Umgebungen mit häufigen Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen
Supravision Variomatic Beschichtung
  • Innen:Beschlagfrei
  • Außen:Kratzfest
  • Selbstfärbende Filter werden innerhalb von 10 Sekunden automatisch dunkler und nach 30 Sekunden heller
  • Geeignet für Arbeitsbereiche mit häufigen Bewegungen von drinnen nach draußen und von hell nach dunkel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 172:1994 + A1:2000 + A2:2001
Linsenbeschichtung Beschlagfrei
Linsenfärbung Silbern verspiegelt
Produkttyp Ergonomische Schutzbrille
Rahmenfarbe Schwarz, Grau
Modell 9193 Sportstyle
Transmissionswert 0,12
Gewicht (metrisch) 23 g
Material Polycarbonat
Einwegprodukt Wiederverwendbar
Lens Material Polycarbonat
Rahmenmaterial Kunststoff
UV-Schutz UV400.
Frame Type Standard
Labeling W 166 FT CE - 5-3,1 W1 FTN CE