Learn More
uvex 9194 I-Works Safety Spectacles
Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Linsenbeschichtung:
Beschlagfrei
Beschlagfrei, Kratzfest
Linsenfärbung:
Bernsteinfarben
Durchsichtig
Grau
Silbern verspiegelt
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Die Brillen verbinden ein attraktives Aussehen mit robuster Qualität
- Leichtes, sportliches Design mit Panoramagläsern sorgt für maximalen Komfort
- Dauerhafte Anti-Beschlag-Leistung, auch nach wiederholter Reinigung
- Weiche, zweiteilige Bügel für einen bequemen, rutschfesten Griff
- Bügel endet flach und mit Öffnung zum Befestigen eines Brillenbands
- Erhältlich mit einem Blendschutzfilter (9194885)
Supravision Excellence Beschichtung
- Innenseite: Beschlagfrei
- Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
- Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | EN 166:2001, EN 170:2002 |
| Objektivtyp | Panoramablick |
| Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Kratzfest |
| Linsenfärbung | Bernsteinfarben |
| Produkttyp | Ergonomic Safety Glasses |
| Rahmenfarbe | Schwarz, gelb |
| Modell | 9194 i-Works |
| Material | Polycarbonat |
| Einwegprodukt | Nein |
| Lens Material | Polycarbonat |
| Show More |