Learn More
Fisherbrand™ 96-Well PP-Mikrotiterplatte mit 96 Glaseinsätze und PE-Schnappverschlüssen mit Septum
Artikelnummer. 11531404 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
200 μl
400 μl
1000 μl
1200 μl
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konus
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Gesamtvolumen (metrisch) Well Wellform unitSize
11531404 1200 μl Rund 1 Stück
11859620 200 μl Flacher Boden (F-Well) 1 Stück
11521404 400 μl Konus 1 Stück
12940851 1000 μl Rund 1 Stück
4 options
Artikelnummer. 11531404
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für komplexe UHPLC-, LC- und GC-Anwendungen
  • 96 Wells
  • Silikon/PTFE
  • Durchsichtig
  • Glas
  • Platten entsprechen ANSI- und SBS-Standards
  • Verschiedene Versiegelungsoptionen
  • Chromatographie-geprüft
  • Kein Auslaufen dank hochwertigem Material
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Glas
Anzahl Wells 96
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1200 μl
Wellform Rund