Beschreibung
- Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
- Polystyrol
- Flache Wells
- Oberfläche pro Well: 0,16cm2
- Alphanumerisches Raster
- Undurchsichtige Wände zur Verhinderung von Crosstalk zwischen den Wells
- Mit standardmäßigen automatischen Handhabungs- und Erkennungssystemen kompatibel
- Auswahl von drei Oberflächen: unbehandelt für homogene Assays, nicht bindende Oberfläche (NBS™) zur Minimierung der Protein- und Nukleinsäure-Bindung oder gewebekulturbehandelt für Zellwachstum
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Halbfläche |
| Deckel | Mit Deckel |
| Kulturfläche | 0,16 cm2 |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 20/Packung, 100/Karton |
| Farbe | Schwarz, Mit durchsichtigem Boden |
| Produkttyp | Halbfläche |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Automatisierte Standard-Handling- und -Nachweissysteme |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Mehr anzeigen |