Learn More
Corning™ Mikrotiterplatte mit 96 Wells und flachem Boden, behandelt für die Zellkultivierung
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9045029 Alle ansehen Corning Produkte
Click to view available options
Verpackung:
20/Packung, 100/Karton
Einzeln verpackt, 48/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
48 Stück
Artikelnummer. 10530753
Marke: Corning™ 3603
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Farbe: Schwarz, transparenter Boden; Sterilität: Steril; Deckel: Mit Deckel
  • Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
  • Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
    • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
    • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
    • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung Einzeln verpackt, 48/Karton
Farbe Schwarz, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Anzahl pro Karton 48/Packung
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Menge 48/Packung