Learn More
Corning™ Gewebekulturbehandelte 96-Well Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-9045031 Alle ansehen Corning Produkte
Change view
Click to view available options
Verpackung:
20/Beutel; 100/Karton
Einzeln verpackt; 48/Karton
Packungsgröße:
100 Stück
48 Stück
Artikelnummer. Verpackung unitSize
10517742 Einzeln verpackt; 48/Karton 48 Stück
10601442 20/Beutel; 100/Karton 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10517742
Marke: Corning™ 3610
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Konstruktion aus Polystyrol in medizinischem Gütegrad gewährleistet besondere Festigkeit. Corning™ 96-Well gewebekulturbehandelte Polystyrol-Mikrotiterplatten in schwarz oder weiß ermöglichen die direkte mikroskopische Betrachtung. Für Fluoreszenz- und Lumineszenz-Assays; optimal für zellbasierte und molekulare Assays.
  • Gegossenes Polystyrol mit undurchsichtigen Wänden und durchsichtigem Boden
  • Die Böden sind 60 % dünner als herkömmliche Mikrotiterplatten aus Polystyrol für eine geringere Hintergrundfluoreszenz und zur Ermöglichung von Messungen bis hinunter zu 340 nm
  • Die undurchsichtigen schwarzen oder weißen Wände verhindern Crosstalk zwischen Wells
  • Empfohlene Arbeitsvolumen von 75 bis 200 μl
  • Erhältlich unbehandelt für lösungsbasierte Assays, mit hoher Bindungskapazität für Immunoassay-Anwendungen oder zellkulturbehandelt für Zellwachstum
  • Behandelte Oberflächen sind nicht beschichtet, erfordern keine besondere Behandlung und sind bei Raumtemperatur stabil
    • Sterile Mikrotiterplatten werden durch Gammastrahlung sterilisiert und als nicht pyrogen zertifiziert
    • Ideal für serielle Verdünnungen, Hämagglutinations- oder Fällungstests und allgemeine Lagerungsanwendungen
    • Die Plattenmaße entsprechen den üblichen Branchennormen
Bestellinformation
Kat.- Nr. 07-200-568 ist auch im 25er-Pack erhältlich.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0,32 cm2
Array 8 x 12
Verpackung Einzeln verpackt; 48/Karton
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 75 bis 200 μl
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Anhaftung und Wachstum von verankerungsabhängigen Zellen
Anzahl pro Karton 48/Packung
Anzahl pro Packung 1 St./Packung
Menge 48/Packung