Learn More
TPP™ Platten für Gewebekulturen
Artikelnummer. 11341774
Ansicht ändern
Click to view available options
Verpackung:
162 Stück/Packung; 1 Stück/Karton
6 Stück/Packung; 108 Stück/Karton
Packungsgröße:
108 Stück
162 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Verpackung unitSize
11341774 6 Stück/Packung; 108 Stück/Karton 108 Stück
11331714 162 Stück/Packung; 1 Stück/Karton 162 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11341774 Lieferant TPP™ Lieferanten-Nr. 92697
Grundlagen für die Vorbereitung und Lagerung
Verwenden Sie den Aktionscode 27996
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 04-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Color: Clear; Sterility: Sterile; Lid: With Lid
  • Opto-mechanical treatment of growth area for optimal cell adhesion
  • Lid with air-venting system guarantees controlled gas exchange with low evaporation
  • Sloped edge allows placement of lid in one position only
  • Yellow marking area on lid and plate ensure correct lid orientation
  • Ridged grip area ensures secure grasp and prevents from accidentally lifting off lid
  • Clear alpha-numerical labelling between wells for easy orientation during microscopy
  • Growth area on spherical zone only
  • Absolutely flat growth surface
  • Crystal clear transparency
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS 1-2004 through ANSI/SLAS 4-2004
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 0.636 cm2
Verpackung 6 Stück/Packung; 108 Stück/Karton
Farbe Clear
Material Polystyrene
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 0.34 mL
Wellform Runder Boden (U-Well)
Anzahl pro Karton 108
Abmessungen (L x B x H) 128 x 86 x 17 mm