missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One μClear™ 96-Well-Mikrotiterplatte, mit zellabweisender Behandlung, Flachboden

Beschreibung
- Zeichnet sich durch niedrige Zellanhaftung aus
- Ideal für Anwendungen wie Suspensionskulturen von semiadhärenten und adhärenten Zellen, gelbasierten 3D-Kulturen und magnetische 3D-Zellkultivierung (Nano-3D-Technologie)
- μKlar beschichteter Well-Boden
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Standard |
| Deckel | Mit Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Verpackung | 8/Packung, 32/Karton |
| Farbe | Durchsichtig |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Sterilität | Steril |
| Oberflächenbehandlung | Zellabweisend |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?