Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit konischen Böden (V)
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10582123
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Schwarz
Weiß
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 10582123
Marke: Greiner Bio-One 651209
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zur deutlichen Verbesserung der Datenqualität und -empfindlichkeit in biochemischen Assays. Die Greiner Bio-One 96-Well Polypropylen-Mikrotiterplatten mit konischen Böden (V) aus sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
  • Einheitliche Außenmaße
  • Well-zu-Well-Abstand von 9 mm
  • Mit alphanumerischer Kodierung
  • Versiegelbar mit Klebefolien und Heißversiegelung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei.
Format Standard
Deckel Ohne Deckel
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Schwarz
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 50 bis 335 μl
Sterilität Unsteril
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Max. RZB 4800 x g (Ausschwingrotor)
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 10
Menge 100/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -196 °C bis +121 °C
Wellformat Kaminähnlich
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 15 mm