Learn More
Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10540593
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Quadratisch, flacher Boden (F-Well)
Rund
Volumen (metrisch) Well:
1,9 μl
3,9 μl
4,1 μl
Produkttyp:
LBR
LBR (geringe Doppelbrechung)
Standard
Packungsgröße:
40 Stück
80 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Volumen (metrisch) Well Produkttyp unitSize
10540593 Rund 1,9 μl Standard 40 Stück
10378913 Quadratisch, flacher Boden (F-Well) 3,9 μl Standard 80 Stück
10388913 Quadratisch, flacher Boden (F-Well) 4,1 μl LBR (geringe Doppelbrechung) 40 Stück
10582954 Rund 1,9 μl LBR 40 Stück
10145553 Quadratisch, flacher Boden (F-Well) 3,9 μl LBR 80 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10540593 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 609120
Verfügbar ab: 14-09-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für automatisierte Anwendungen Greiner Bio-One CrystalQuick™ 96-Well-Mikrotiterplatten für die Kristallisation sind für die Abdichtung mit VIEWseal Klebefolie optimiert.
  • Nicht steril
  • Polystyrol
  • Gute optische Eigenschaften
  • Mit Kristallisations-Well pro Reservoir
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Mit dem CrystalDrop™ Deckel sind Experimente mit der Methode des sitzenden und
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Klar
Produkttyp Standard
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 1,9 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Wellform Rund
Zur Verwendung mit (Anwendung) Stehende Tropfanwendungen mit unterschiedlichen Well-Profilen und Materialeigenschaften
Anzahl pro Karton 40
Menge 40/Karton
Höhe (metrisch) 14.4 mm