Learn More
BRAND™ Deep-well Platten
Artikelnummer. 17871242 Alle ansehen Brand Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Volumen (metrisch) Well:
0,3 mL
0,5 mL
1 ml
1,1 mL
1,2 ml
1,2 mL
2,2 ml
Format:
Erhöhte Wells
Standard
Wellform:
Quadratisch, konischer Boden (V-Well)
Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Rund
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
1 Packung
24 Stück
32 Stück
48 Stück
50 Stück
9 product options available for selection
Product selection table with 9 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Volumen (metrisch) Well Format Wellform unitSize
17871242 1 ml Standard Quadratisch, runder Boden (U-Well) 50 Stück
10680763 0,5 mL Standard Runder Boden (U-Well) 48 Stück
10060072 1,1 mL Standard Runder Boden (U-Well) 32 Stück
10538971 1,1 mL Standard Rund 24 Stück
10089910 2,2 ml Standard Quadratisch, runder Boden (U-Well) 24 Stück
17881242 2,2 ml Standard Quadratisch, konischer Boden (V-Well) 50 Stück
10688819 1,2 ml Standard Runder Boden (U-Well) 50 Stück
10493002 0,3 mL Standard Quadratisch, konischer Boden (V-Well) 48 Stück
15613987 1,2 mL Erhöhte Wells Rund 1 Packung
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 9 options available.
9 options
Artikelnummer. 17871242 Lieferant BRAND™ Lieferanten-Nr. 701347
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lässt sich nahtlos in Mehrkanalsysteme und Automatisierungs-Workflows integrieren.
BRAND™ Deep-Well-Platten sind für ein breites Anwendungsspektrum konzipiert, darunter Probenlagerung, Hochdurchsatz-Screening (HTS), Zell- und Gewebekultur, serielle Verdünnungen und Reagenzientransfers. Die meisten Platten werden aus hochwertigem Polypropylen-Neuware hergestellt, wobei es auch eine hochtransparente Polystyrol-Variante für Anwendungen gibt, die optische Klarheit erfordern.
  • Erhältlich in 96- und 384-Well-Formaten
  • Hergestellt aus hochwertigem, neuem Polypropylen oder Polystyrol
  • BIO-CERT™ PCR-Qualität ist frei von menschlicher DNA, DNase, RNase und Pyrogenen.
  • Polypropylenplatten sind autoklavierbar, chemikalienbeständig und für die Lagerung bis zu -80 °C (-112 °F) °geeignet.
  • Die Polystyrolplatte bietet eine ausgezeichnete Transparenz und eignet sich für die Lagerung bis zu -20 °C (-4 °F).
  • ANSI/SLAS 1- und 4-konform für Kompatibilität mit automatisierten Systemen
  • Alphanumerische Well-Beschriftung und stapelbares Design für effiziente Organisation
  • Eingekerbte Ecken gewährleisten die korrekte Ausrichtung in robotischen und automatisierten Flüssigkeitshandhabungssystemen.
  • Kompatibel mit Dichtungsmatten oder Klebefolien zur Minimierung von Verdunstung und Kontamination.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ANSI/SLAS-zertifizierte Qualität im Bereich Life Science BIO-CERT PCR-Qualität
Format Standard
Beschreibung 96-Well-Tiefbrunnenplatte, PP, quadratische Wellform, U-förmiger Boden, niedriges Profil, 1 ml
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Klar
Einwegprodukt Einmalgebrauch
Produkttyp Tiefbrunnenplatte
Zur Verwendung mit (Geräte) PCR-Gerät
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 1 ml
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Quadratisch, runder Boden (U-Well)
Profil Niedriges Profil
Länge (metrisch) 45 cm
Breite (metrisch) 28 cm
Höhe (metrisch) 14 cm
Fit for Purpose PCR-fähig