Learn More
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Anzahl pro Packung:
20
40
80
120
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
40 Stück
80 Stück
Beschreibung
- Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
- Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
- Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
- Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
- Hohe chemische Beständigkeit
- G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
- LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
- Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
- LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
- LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
- Autoklavierbar
- Wahlweise mit Barcode erhältlich
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifiziert | Ja |
| Format | Standard |
| Nachweisverfahren | Quantitative Proteinanalyse |
| Array | 8 x 12 |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polycarbonat |
| Anzahl Wells | 96 |
| Oberflächenbehandlung | DNA-LoBind |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 1,0 mL |
| Wellform | Konischer Boden (V-Well) |
| Mehr anzeigen |