Learn More
Eppendorf™ 96-Well DNA LoBind Deepwell Platten
BIOPHARMAGREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10318672 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Weiß
Anzahl pro Packung:
20
40
80
120
Packungsgröße:
120 Stück
20 Stück
40 Stück
80 Stück
Artikelnummer. Farbe Anzahl pro Packung unitSize
10318672 Blau 20 20 Stück
10369192 Weiß 40 40 Stück
10103843 Weiß 120 120 Stück
10163983 Weiß 80 80 Stück
10513503 Blau 40 40 Stück
10664093 Weiß 20 20 Stück
6 options
Artikelnummer. 10318672
Marke: Eppendorf™ 0030503244
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschleunigen Sie Ihre manuellen und automatischen Arbeitsabläufe mithilfe dieser 96-Well Platten aus Polypropylen. Eppendorf™ 96-Well DNA-LoBind-DeepWell-Platten ermöglichen eine Schnellpipettierung ohne Spritzer, ein hervorragendes Mischen und eine Hochgeschwindigkeitszentrifugierung.
  • Diese Polypropylen-Platten verfügen über ein neues Well-Design zusammen mit einem ausgeklügelten Farbkodierungssystem für eine leichtere Ablesbarkeit und Orientierung.
  • Gemäß allen geltenden SBS, IVD, EN ISO 9001/2/3 und EN 13485-Richtlinien
  • Recovermax – konkav gewölbter Rundboden der Wells mit geglätteten Kanten
  • Optitrack – farbig gerahmte Platten mit alphanumerischer Beschriftung
  • Hohe chemische Beständigkeit
  • G-safe – höchste Zentrifugationsstabilität
  • LoBind – frei von Oberflächenbeschichtungen wie Silikon
  • Frei von DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern (PCR*-rein)
  • LoBind Protein – minimaler Proteinverlust (weniger als 3 % BSA 1 μg/ml)
  • LoBind DNA – weniger als 1 % Verlust von DNA/RNA bei niedrigen Konzentrationen und extremen Bedingungen (hohe Salzkonzentration, kurze DNA-Fragmente)
  • Autoklavierbar
  • Wahlweise mit Barcode erhältlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifiziert Ja
Format Standard
Nachweisverfahren Quantitative Proteinanalyse
Array 8 x 12
Farbe Blau
Produkttyp Deepwell-Platte
Material Polycarbonat
Anzahl Wells 96
Oberflächenbehandlung DNA-LoBind
Gesamtvolumen (metrisch) Well 1,0 mL
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für PCR-Techniken
Max. Wärmebeständigkeit 121 °C
Anzahl pro Packung 20