Learn More
Greiner Bio-One Kaminförmige, nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten mit flachem Boden
Beschreibung
- Reduziert die unspezifische Bindung von Biomolekülen (Proteine, DNA, RNA) bei biochemischen Assays
- Stabil unter normalen Assay-Bedingungen ohne Abbau oder Auslaugen
- Verbessert das Signal-Rausch-Verhältnis
- Nach DIN ISO 9001-
Serviceplan
Nein
Garantie
Nein
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumeric |
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Schwarz |
| Produkttyp | Non-binding Microplate |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 25 to 340 μL |
| Mehr anzeigen |