Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikrotiterplatten mit halbem ELISA-Bereich
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075402
Click to view available options
Sterilität:
Steril
Unsteril
Oberflächenbehandlung:
Microlon Mittleres Bindungsvermögen
Unbehandelt
Packungsgröße:
40 Stück
Artikelnummer. 11990657
Marke: Greiner Bio-One 675101
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für diagnostische und immunologische Forschungsanwendungen. Greiner Bio-One 96-Well Standard-ELISA-Mikrotiterplatten mit hoher Bindungskapazität sind frei von nachweisbarer DNase, RNase und humaner DNA.
  • Nicht-pyrogen
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • Material: Kristallklares Polystyrol
  • Alphanumerische Well-Kodierung
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Well-zu-Well-Abstand: 9 mm
  • Insbesondere tre-
Zertifizierungen
DIN ISO 9001
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Halbfläche
Array 8 x 12
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Unbehandelt
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Menge 40/Karton
Wellformat Kaminähnlich