Learn More
Fisherbrand™ 96-Well-PCR-Platten mit Rand, niedriges Profil
Artikelnummer. 12174112 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Gelb
Grün
Naturfarben
Rot
Packungsgröße:
25 Stück
Artikelnummer. Farbe unitSize
12174112 Blau 25 Stück
12194112 Gelb 25 Stück
12184112 Grün 25 Stück
12164112 Rot 25 Stück
12154112 Naturfarben 25 Stück
5 options
Artikelnummer. 12174112
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Passend für die meisten Thermocycler
  • Reines Polypropylen
  • Proben sind aufgrund des durchsichtigen Bodens der Wells sichtbar
  • Stapelbar
  • Erhabener Rand
  • Versiegelbar mit Klebefolie, Heißversiegelung und Deckelstreifen
  • Maximales Volumen von 200 μl bei Verwendung von Klebe- und Heißsiegelverbindungen
  • Abgeschnittene Ecken und alphanumerisches Gitter
  • SBS (Society for Biomolecular Screening)-Footprint
  • Automationsgerecht
  • Acht Aushöhlungen im Rahmen erleichtern das Einsetzen und Entnehmen der Platten im Thermocycler-Block
  • Im Reinraum hergestellt
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Blau
Produkttyp PCR-Mikrotiterplatte
Ausführung des Rahmens Stehrand
Material Polypropylen
Volumen (metrisch) Well 200 μl
Anzahl Wells 96
Zur Verwendung mit (Anwendung) PCR-, RT-PCR-Anwendungen
Eingefasst Ja
Wellfarbe Durchsichtig