Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Mikroplatten CELLSTAR™, zellkulturbehandelt
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10369081
Ansicht ändern
Click to view available options
Barcode:
Inklusive Barcode
Kein Barcode
Packungsgröße:
32 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Barcode Packungsgröße
10369081 Kein Barcode 32 Stück
32043092 Inklusive Barcode 32 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10369081 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655090
Top-Seller. Mega-Ersparnisse.
Verwenden Sie den Aktionscode 27997
Alle Werbeaktionen anzeigen
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entwickelt für Zellkultur und Mikroskopie unter Verwendung von Fluoreszenz- oder Lumineszenzdetektion. Optimiert für eine niedrige bis mittlere Vergrößerung.
  • ANSI-konforme Grundfläche für die Kompatibilität mit automatisierten Systemen
  • Physikalische Oberflächenbehandlung für verbesserte Zelladhäsion
  • Verbesserte Zellanhaftung und höhere Proliferationsraten zur Verbesserung und Beschleunigung der Zellexpansion
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase und menschlicher DNA
  • Nicht pyrogen
  • Nicht zytotoxisch
  • Hohe optische Klarheit für eine optimale mikroskopische Untersuchung
  • Stapelbares Design für effiziente Lagerung und Handhabung
  • Das Kamin-Well-Design ermöglicht es jedem einzelnen Well, für sich zu stehen, wodurch das Risiko von Probenverschleppung und Kreuzkontamination minimiert wird
  • Hergestellt gemäß den Richtlinien DIN ISO 9001
  • Geliefert in einer Packung mit 32
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität ANSI (ANSI/SBS 1-2004)
Format Standard
Deckel Mit Deckel
Kulturfläche 34 mm2
Array 8 x 12
Farbe Schwarz, Klar durchsichtiger Boden
Zur Verwendung mit (Geräte) Automatisierte Systeme
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Oberflächenbehandlung Zellkultur
Gesamtvolumen (metrisch) Well 392 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für Forschungszwecke
Menge 32/Karton