Learn More
Greiner Bio-One Nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 13219672
Ansicht ändern
Click to view available options
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Runder Boden (U-Well)
Packungsgröße:
40 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Wellform Packungsgröße
13219672 Flacher Boden (F-Well) 40 Stück
15901661 Runder Boden (U-Well) 40 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 13219672 Lieferant Greiner Bio-One Lieferanten-Nr. 655901
Verfügbar ab: 04-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Mit langfristiger Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen.
  • Extrem niedrige, nicht-spezifische biomolekulare Bindungseigenschaften (Proteine, DNA, RNA)
  • Langfristige Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen
  • Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
  • Erhöht die Assay-Empfindlichkeit deutlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Alphanumeric
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Klar
Produkttyp Non-binding Microplate
Material Polystyrol
Volumen (metrisch) Well 25 to 340 μL
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 340 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Non-binding
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellformat Kaminähnlich
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm