Learn More
Greiner Bio-One Nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten
Beschreibung
- Extrem niedrige, nicht-spezifische biomolekulare Bindungseigenschaften (Proteine, DNA, RNA)
- Langfristige Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen
- Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
- Erhöht die Assay-Empfindlichkeit deutlich
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumeric |
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Non-binding Microplate |
| Material | Polystyrol |
| Mehr anzeigen |