Learn More
Greiner Bio-One Nicht-bindende 96-Well-Mikrotiterplatten
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075499
Change view
Click to view available options
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Rund
Packungsgröße:
1 Stück
40 Stück
Artikelnummer. Wellform unitSize
13219672 Flacher Boden (F-Well) 40 Stück
15459880 Rund 1 Stück
15901661 Rund 40 Stück
3 options
Artikelnummer. 13219672
Marke: Greiner Bio-One 655901
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Mit langfristiger Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen.
  • Extrem niedrige, nicht-spezifische biomolekulare Bindungseigenschaften (Proteine, DNA, RNA)
  • Langfristige Oberflächenstabilität ohne Zersetzung oder Auslaugen
  • Höhere Assay-Empfindlichkeit mit reduziertem Hintergrund
  • Erhöht die Assay-Empfindlichkeit deutlich
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA, Pyrogen-frei
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Farbe Durchsichtig
Material Polystyrol
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 25 bis 340 μl
Sterilität Unsteril
Wellform Flacher Boden (F-Well)
Anzahl pro Karton 40
Anzahl pro Packung 10
Menge 40/Karton
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellformat Kaminähnlich
Abmessungen (L x B x H) 128 x 85 x 14 mm