Learn More
BRAND™ 96-Well-Mikrotiterplatten, BIO-CERT™ PCR-Qualität, Standardprofil und erhöhter Rand
Alle ansehen Brand Produkte
Description
BRAND™ PCR-Produkte liefern hervorragende, reproduzierbare Ergebnisse für ein breites Spektrum an PCR-Anwendungen. Diese Produkte werden aus hochwertigen Neuware-Harzen hergestellt und sind frei von Schmierstoffen, chemischen Zusätzen, DNA, DNase, RNase und anderen PCR-Inhibitoren. Zu den wichtigsten Leistungsmerkmalen zählen:
- Außergewöhnliche Qualität und Reinheit
- BIO-CERT™ Die PCR-Qualität gewährleistet, dass die Platten frei von menschlicher DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren sind.
- Frei von Verunreinigungen, die Reagenzien und Proben beeinträchtigen könnten.
- Extrem glatte Gefäßinnenwände minimieren die Bindung von Enzymen an Nukleinsäuren.
- Präzisions-Wärmeleistung
- Dünne, gleichmäßige Wände gewährleisten einen konsistenten und präzisen Wärmetransfer für zuverlässige Ergebnisse.
- Entwickelt für eine schnelle und präzise Wärmeübertragung, wodurch die Zykluszeiten verkürzt werden.
- Vielseitige Formate
- Geeignet für die meisten handelsüblichen Thermocycler
- Platten ohne Rand sind sehr flexibel und mit den meisten Thermocyclern kompatibel.
- Die ummantelten Platten sorgen für zusätzliche Stabilität und sind ideal für automatisierte Pipettiersysteme und Transportsysteme.
- Benutzerfreundliche Funktionen
- Blaue alphanumerische Codierung zur einfachen Probenidentifizierung
- Wellränder sind so konstruiert, dass sie Kreuzkontaminationen verhindern und mit maßgeschneiderten Matten eine zuverlässige Abdichtung gewährleisten.
Specifications
Specifications
| Barcode | Kein Barcode |
| Bindungseigenschaft | Unbehandelt |
| Zertifizierung/Konformität | DNA-, DNase- und RNase-frei |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | Im Beutel |
| Farbe | Klar |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Produkttyp | PCR-96-Well-Platte |
| Show More |