Learn More
Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten
Artikelnummer. 15112759
Click to view available options
Wellform:
Flacher Boden (F-Well)
Konischer Boden (V-Well)
Runder Boden (U-Well)
Gesamtvolumen (metrisch) Well:
220 μl
300 μl
370 μl
1,2 ml
2,4 ml
Material:
Glasbeschichtetes Polypropylen
Glasbeschichtetes Polypropylen, Glass-coated Polypropylene
Anzahl Wells:
96
Packungsgröße:
10 Stück
Artikelnummer. 15112759
Marke: Thermo Scientific™ 60180P302
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Diese 96-Well glasbeschichteten Polypropylen-Mikrotiterplatten kommen in der chemischen Beständigkeit der von Glas nahe und bieten zudem die Vorteile von Polypropylen.
Eine praktische, kostengünstige Option zur Beseitigung extrahierbarer Hintergrundkontaminanten bei der Probenmessung von Mikrotiterplatten. Thermo Scientific™ WebSeal Plate+ 96-Well glasbeschichtete Mikrotiterplatten kommen in der Beständigkeit gegen Lösungsmittelextraktion der von Glas nahe und bieten zudem die Handhabungsvorteile von Polypropylen. Sie sind auch die ideale Wahl für Anwendungen, bei denen Standard-Mikrotiterplatten aus Kunststoff ungeeignet sind, und zudem werden keine Glaseinsätze mit begrenztem Volumen benötigt.
Chemische Beständigkeit ähnlich der von Glas kombiniert mit Anwenderfreundlichkeit von Kunststoff
  • Leichte, präzisionsgeformte Polypropylen-Mikrotiterplatte mit einer 200 nm dicken Schicht Siliziumdioxid
  • Chemisch und thermisch beständig, Toleranz gegenüber Temperaturen von -80 °C bis +80 °C
Breite Kompatibilität mit Geräten
  • Stellfläche entspricht SBS- und ANSI-Standardvorgaben
Passende Well-Formate für jede Anwendung
  • Formate mit flachen und tiefen Wells
  • Wells mit U- und V-förmigem Boden sorgen für optimale Rückgewinnung der Proben
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Verpackung 10 Pk.
Produktlinie Webseal
Produkttyp Glass Coated Microplate
Material Glasbeschichtetes Polypropylen
Anzahl Wells 96
Arbeitsvolumen (metrisch) 190 μL
Gesamtvolumen (metrisch) Well 220 μl
Wellform Konischer Boden (V-Well)
Anzahl pro Packung 10
Menge 10/Pckg.
Höhe (metrisch) 14.6 mm
Durchmesser (metrisch) Well Durchmesser 7 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.