Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Pyrogenfrei
- Ideal geeignet für Agglutinationstests
- Keine scharfen Ecken, sodass sie einfach und sauber pipettiert werden können
- Geeignet für +/- Analysen
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Alphanumeric |
| BreakApart | Nein |
| Format | Standard |
| Deckel | Ohne Deckel |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Nicht bindend |
| Farbe | Klar |
| Produkttyp | Storage Microplate |
| Material | Polypropylen |
| Volumen (metrisch) Well | 50 to 335 μL |
| Mehr anzeigen |