Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden, 1 x 8 Streifen
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
FLUOTRAC 600
FLUOTRAC 200
LUMITRAC 200
LUMITRAC 600
Microlon 200
Microlon 600
Zur Verwendung mit (Anwendung):
Fluoreszenzmessungen
Lumineszenzmessungen
Transmissionsmessungen
Packungsgröße:
100 Stück
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Flachboden
- Polystyrol
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifenplatte |
| Array | 8 x 12 |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 350 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | FLUOTRAC 200 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 388 μl |
| Wellform | Flacher Boden (F-Well) |
| DNase-frei | Ja |
| Mehr anzeigen |