Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachem Boden, 1 x 8 Streifen
Descripción
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- Nicht-pyrogen
- Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
- Flachboden
- Polystyrol
Especificaciones
Especificaciones
| Barcode | Alphanumeric |
| Format | Streifenplatte |
| Array | 8 x 12 |
| Bindungsart | Hohe Bindungskapazität |
| Farbe | White |
| Produkttyp | ELISA Strip Plate |
| Material | Polystyrol |
| Volumen (metrisch) Well | 388 μL |
| Anzahl Wells | 96 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 20 bis 350 μl |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?