Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit flachen Böden, 2 x 8 Streifen
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. p-7075505
Change view
Click to view available options
Oberflächenbehandlung:
Microlon 200
Microlon 600
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Oberflächenbehandlung unitSize
10705982 Microlon 200 100 Stück
10690932 Microlon 600 100 Stück
2 options
Artikelnummer. 10705982
Marke: Greiner Bio-One 756070
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Geeignet für optische Messungen. Die Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit F-Böden für 2 x 8 Streifen sind nicht für unpolare Proteine und Peptide geeignet.
  • Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
  • 2 x 8 Streifen
  • Nicht-pyrogen
  • Der Lichtstrahl wird nicht durch das Well-Profil abgelenkt
  • Geeignet für Transmissionsmessungen
  • Die Polystyrol-Oberfläche ist hydrophober als die Oberfläche einer Platte mit hoher Bindung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Streifenplatte
Bindungsart Mittleres Bindungsvermögen
Farbe Weiß
Material Polystyrol
Anzahl Wells 6
Arbeitsvolumen (metrisch) 20 bis 350 μl
Sterilität Unsteril
Oberflächenbehandlung Microlon 200
Gesamtvolumen (metrisch) Well 388 μl
Wellform Flacher Boden (F-Well)
DNase-frei Ja
Anzahl pro Karton 100
Anzahl pro Packung 5
RNase-frei Ja
Temperaturbereich (metrisch) -20 bis +60 °C
Wellfarbe Durchsichtig