Learn More
Greiner Bio-One 96-Well-Streifenplatten aus Polystyrol mit runden Böden, 2 x 8 Streifen
Beschreibung
- Frei von nachweisbarer DNase, RNase oder humaner DNA
- 2 x 8 Streifen
- Nicht-pyrogen
- Einfach und sauber pipettiert Geeignet für +/- Analysen
- Geeignet für Transmissionsmessungen
- U-Boden (runder Boden)
- Transparente Streifen
Spezifikation
Spezifikation
| Format | Streifenplatte |
| Bindungsart | Mittleres Bindungsvermögen |
| Farbe | Weiß |
| Material | Polystyrol |
| Anzahl Wells | 6 |
| Arbeitsvolumen (metrisch) | 50 bis 280 μl |
| Sterilität | Unsteril |
| Oberflächenbehandlung | Microlon 200 |
| Gesamtvolumen (metrisch) Well | 312 μl |
| Wellform | Runder Boden (U-Well) |
| Mehr anzeigen |