Learn More
Eppendorf™ 96-Well Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-Boden, steril
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10626674 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10626674
Marke: Eppendorf™ 0030606205
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Mit dieser Mikrotiterplatte aus Polypropylen können Sie Proben pipettieren, kontrollieren und zurückgewinnen. Die Eppendorf™ sterilen 96-Well-Mikrotiterplatten aus Polypropylen mit U-Böden eignen sich ideal für Assays, die eine hohe Temperatur- oder Lösungsmittelbeständigkeit erfordern.
  • Unübertroffenes, transparentes Polypropylen (PP) für bessere Sichtbarkeit der Proben
  • OptiTrack™ Matrix: Bis zu 30 % schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler durch kontrastreiche alphanumerische Beschriftung
  • RecoverMax™ Well-Design: Optimierte Well-Geometrie für minimales Restvolumen und ausgezeichnete Mischeigenschaften
  • Die erhöhten Well-Ränder und glatten Oberfläche sorgen auch bei Heißversiegelung für zuverlässiges Schließen
  • g-Safe™: Außergewöhnliche Zentrifugationsstabilität bis 6,000 × g
  • Polypropylen gewährleistet eine hohe Beständigkeit gegen Chemikalien, mechanische Beanspruchung und extreme Temperaturen
  • Ohne Gleitadditive, Plastifizierer oder Biozide hergestellt – Materialien, die negative Auswirkungen auf Bioassays haben könnten
  • Garantierte Funktionalität von -86 bis 100 °C
  • Autoklavierbar (121 °C, 20 min)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Format Standard
Array 8 x 12
Farbe Weiß, Mit durchsichtigem Boden
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Sterilität Steril
Wellform Runder Boden (U-Well)
Menge 240/Packung
Rahmenfarbe Weiß
Wellfarbe Durchsichtig