Learn More
Axygen™ 96-Well Spitzen, transparent
Artikelnummer. 16640234 Alle ansehen Axygen Scientific Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
200 μl
250 μl
Sterilität:
Steril
Unsteril
Gefiltert:
Gefiltert
Ungefiltert
Spitzenform:
Geringe Retention, Maxymum Recovery
Standard
Packungsgröße:
4800 Stück
Artikelnummer. 16640234
Marke: Axygen™ VTF205RS
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Die Axygen™ Maxymum Recovery™ Spitzen wurden für die Arbeit mit den Agilent/Velocity11 und MGI Tech Automatisierungssystemen entwickelt, die für den hohen Durchsatz der RNA-Extraktion von biologischen Proben auf der Basis von Magnet-Beads aktiviert werden können oder für die Automatisierung von Prä-PCR-Proben mit hohem Durchsatz vorkonfiguriert und qualifiziert sind.
  • Spitzenformat: 96 Spitzen
  • Spitzengrößenbereich: Bis zu 250 μl
  • Spitzenmaterial: Transparentes Polypropylen
  • Frei von Rnase, Dnase und humaner gDNA
  • Nicht-pyrogenisch
  • Verfügbare Optionen:
    • Mit oder ohne aerosolbeständige Filter
    • Nicht steril oder steril
    • Axygen Maxymum Recovery Oberfläche
  • Kompatibilität:
    • Bravo Automatisierte Liquid-Handling-Plattform
    • VPrep™ Vertikalpipettierstation für die Handhabung von Flüssigkeiten
    • MGISP-960
    • MGISP-100
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Volumen (metrisch) 200 μl
Gefiltert Gefiltert
Sterilität Steril
Farbe klar
Format Rack, 96
Spitzenform Standard
Menge 96 Spitzen/Gestell, 10 Gestelle/Packung, 5 Packungen/Karton
Zur Verwendung mit (Geräte) Agilent Bravo and MGI Tech MGISP Automation Systems, VPrep Vertical Liquid Handling Pipetting Station
Material Polypropylen