Learn More
SPEX™ 96-Mikrotiterplatte mit quadratischen Wells
Artikelnummer. 13571170 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
96 x 2.4 ml
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapazität (metrisch) unitSize
13571170 96 x 2.4 ml 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 13571170 Lieferant SPEX™ Lieferanten-Nr. 2200
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
SPEX™ 96 Well-Mikrotiterplatten besitzen quadratische Wells, die eine größere Kapazität Platten mit runden Wells bieten.
  • Quadratische Wells bieten eine größere Arbeitskapazität als typische Titierplatten mit runden Wells.
  • Ausgiebig getestet mit verschiedenen Proben und gezeigt, um Perforation durch Mahlmedien zu widerstehen
  • Alphanumerische Markierungen für Wellidentifizierung
  • Aus strapazierfähigem Polypropylen
  • Verarbeiten Sie 192 Proben gleichzeitig, indem Sie zwei Titerplatten in der Standardklammerbaugruppe laufen lassen
  • Verarbeiten Sie 384 Proben gleichzeitig, indem Sie vier Titerplatten in der Klammerbaugruppe mit hoher Kapazität laufen lassen
  • Deepwell-Titerplatte mit einem 96-Well-Format
  • Jeder quadratische Well hat ein Volumen von 2.4 ml und ein Arbeitsvolumen von 2.0 ml
  • Zur Verwendung einfach jeden Well mit der Probe, Lösung (falls gewünscht) und Schleifmedien befüllen und dann mit einer 2201 Cap-Mat verschließen
  • Stellen Sie bis zu sechs Titerplatten in den Geno/Grinder™, um Gewebehomogenisierung und Zelllyse mit hohem Durchsatz zu ermöglichen
Spezifikation
Produkttyp 96-Well-Platte
Kapazität (metrisch) 96 x 2.4 ml
Material Polypropylen