Beschreibung
- Einteiliges Design: Die Kombination aus Polycarbonatrahmen und Polypropylen-Kammern sorgt für optimale Leistung.
- Extrem dünnwandige Polypropylen-Vertiefungen gewährleisten eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe.
- Besonders stabiler und verwindungssteifer Polycarbonatrahmen.
- Verbesserte Toleranz zwischen den Bohrlöchern.
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung.
- Erhöhte Brunnenränder sorgen für eine effektive Abdichtung und verringern zudem das Risiko einer Kreuzkontamination.
Zertifizierungen
Zertifiziert DNA-, DNase-, RNase- und PCR-Hemmer-frei.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Zertifizierung/Konformität | Frei von Human-DNA, DNase und RNase |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 5 Bags x 4 Plates |
| Farbe | Farblos |
| Produkttyp | Teilbare PCR-Platten |
| Ausführung des Rahmens | Ohne Rand, teilbar |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Mehr anzeigen |