Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10679969 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Ausführung des Rahmens:
Ohne Rand
Ohne Rand, teilbar
Stehrand
Produkttyp:
Forensische PCR-Platten mit DNA-Gütegrad
Mikrobiologische PCR-Platten
PCR-Platten mit flachem Design
Teilbare PCR-Platten
Verpackung:
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Artikelnummer. Farbe Ausführung des Rahmens Produkttyp Verpackung unitSize
10679969 Blau Ohne Rand, teilbar Teilbare PCR-Platten 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
10492868 Farblos Stehrand Mikrobiologische PCR-Platten 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt 10 Stück
10401728 Blau Stehrand Mikrobiologische PCR-Platten 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt 10 Stück
10619779 Farblos Ohne Rand PCR-Platten mit flachem Design 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
10136287 Blau Ohne Rand PCR-Platten mit flachem Design 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
15655367 Farblos Stehrand Forensische PCR-Platten mit DNA-Gütegrad 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt 10 Stück
10309357 Farblos Ohne Rand, teilbar Teilbare PCR-Platten 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten) 20 Stück
7 options
Artikelnummer. 10679969
Marke: Eppendorf™ 0030133382
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Eppendorf's twin.tec™ PCR Plates feature a polycarbonate frame and thin-walled polypropylene wells ensuring optimal heat transfer and high rigidity. Raised well rims enable an effective seal, minimizing the risk of cross-contamination and contributing to consistently reliable results.
  • Kann in 4 Segmente zu je 24 Wells unterteilt werden
  • Passend für die meisten herkömmlichen Thermocycler
  • OptiTrack™ Matrix für eine schnellere Probenidentifizierung und weniger Pipettierfehler
  • Erhältlich mit normalen (250 μl) oder flachen (150 μl) Wells
  • Kann in 4 Segmente zu je 24 Wells unterteilt werden, um Abfall zu vermeiden und Geld zu sparen
  • Ideal auch für quantitative Echtzeit-PCR
Zertifizierungen
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Barcode Kein Barcode
Zertifizierung/Konformität Frei von Human-DNA, DNase und RNase
Format Standard
Array 8 x 12
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verpackung 20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Farbe Blau
Produkttyp Teilbare PCR-Platten
Ausführung des Rahmens Ohne Rand, teilbar
Material Polypropylen, Polycarbonat
Volumen (metrisch) Well 150 μl
Anzahl Wells 96
Sterilität Unsteril
Zur Verwendung mit (Anwendung) Ideal für extreme Anwendungen wie Mehrfach-Heißversiegelung
Max. RZB 2250 x g
Profil Niedriges Profil
Reinheits- oder Qualitätsgrad PCR-frei
Menge 20/Packung
Wellfarbe Farblos