Learn More
Eppendorf™ twin.tec™ PCR Plates 96-well, 150 μL - PCR Plates
Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Blau
Farblos
Ausführung des Rahmens:
Ohne Rand
Ohne Rand, teilbar
Stehrand
Produkttyp:
Forensische PCR-Platten mit DNA-Gütegrad
Mikrobiologische PCR-Platten
PCR-Platten mit flachem Design
Teilbare PCR-Platten
Verpackung:
10 x einzeln in Blisterpackung verpackt
20 Platten (5 Beutel x 4 Platten)
Packungsgröße:
10 Stück
20 Stück
Beschreibung
- Kombiniert Polycarbonat-Rahmen und Polypropylen-Wells für optimale Leistung
- Dünnwandige Polypropylen-Wells bieten eine optimale Wärmeübertragung auf die Probe
- Solider und verdrehsicherer Rahmen aus Polycarbonat
- Verbesserte Well-zu-Well-Toleranz
- Abgeschnittene Ecken und alphanumerische Gitterreferenzierung
- Erhöhte Well-Ränder für eine effektive Abdichtung
- Frei von nachweisbarer humaner DNA, DNase, RNase und PCR-Hemmern
- Ideal für quantitative Echtzeit-PCR
Anwendungen
- Standard-PCR
- Real-Time PCR
- PCR mit hohem Durchsatz
- Handhabung kleinerer Probenvolumen
Zertifizierungen
Certified DNA-, DNase-, RNase-, and PCR-inhibitor-free.
Spezifikation
Spezifikation
| Barcode | Kein Barcode |
| Format | Standard |
| Array | 8 x 12 |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Verpackung | 10 x einzeln in Blisterpackung verpackt |
| Farbe | Farblos |
| Produkttyp | Forensische PCR-Platten mit DNA-Gütegrad |
| Ausführung des Rahmens | Stehrand |
| Material | Polypropylen, Polycarbonat |
| Volumen (metrisch) Well | 150 μl |
| Mehr anzeigen |