Learn More
Eppendorf™ 96-Well PCR-Mikrotiterplatten mit V-Boden
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 10136793 Alle ansehen Eppendorf Produkte
Click to view available options
Farbe:
Grau, weißer Boden, White Bottom
Weiß, schwarzer Boden, Black Bottom
Weiß/transparenter Boden, Clear Bottom
Menge:
240/Packung
80/Packung
Packungsgröße:
240 Stück
80 Stück
Artikelnummer. 10136793
Marke: Eppendorf™ 0030605675
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die neuen Eppendorf Microplates bringen eine einzigartige Klarheit in Ihr Labor! Noch nie war es so einfach, Proben in eine Mikrotestplatte aus Polypropylen zu pipettieren, zu prüfen und wieder zu gewinnen. Die einfach zu lesende OptiTrack™ alphanumerische Beschriftung auf jeder Platte macht die Identifikation einzelner Wells spielend leicht, beschleunigt die Befüllung und verringert das Fehler-Risiko deutlich. Die hohe, bei Polypropylen-Mikrotestplatten einzigartige, Transparenz sorgt dafür, dass Sie Ihre Proben immer im Blick haben. Das RecoverMax™ Design garantiert eine maximale Probenrückgewinnung, minimiert den Wicking-Effekt und reduziert die Gefahr von Kreuzkontaminationen. Die sehr hohe Stabilität sichert eine gute Zentrifugierbarkeit auch bei hohen Drehzahlen. Durch beste Rohstoffe und einen innovativen Produktionsprozess setzen die Eppendorf Microplates einen neuen Standard im Bezug auf Klarheit, Reinheit und Stabilität!
Höchste Transparenz für verbesserte Probensichtbarkeit
OptiTrack™ Matrix für einfache und schnelle Well Identifikation
g-safe™ für hohe Zentrifugier- und Mischstabilität
Flache, planare Oberfläche mit erhöhten Wellrändern für effektives Versiegeln
Hohe Chemikalienbeständigkeit
Chargen-Testung und Zertifizierung in PCR clean- oder Steril-Qualität
Masse B/T/H 127,8/85,5/14,4mm
Microplate 96 mit 96 runden Wells, Microplate 384 mit 384 Wells mit abgerundeten Kanten
Erfüllt die Standards ANSI/SBS 1-2004 bis ANSI/SBS 4-2004
Auf Anfrage sind die Eppendorf Microplates auch in grösseren Abpackungen und mir Barcode erhätlich
Typ: Microplate 96/V
Wells: 96
Wells: V
Farbe: Schwarz
Qualität: PCR clean
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifiziert Ja
Format Standard
Nachweisverfahren Quantitative Proteinanalyse
Array 8 x 12
Farbe Grau, weißer Boden, White Bottom
Material Polypropylen
Anzahl Wells 96
Wellform Konischer Boden (V-Well)
DNase-frei Ja
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für PCR-Techniken
Max. Wärmebeständigkeit 121 °C
Menge 240/Packung