Learn More
Uvex™ 9906 Pheos Polycarbonate Visors
Artikelnummer. p-7221908 Alle ansehen Uvex Produkte
Click to view available options
Montageart:
Magnetic Locks
Mechanical Levers
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 17260272
Marke: Uvex™ 9906003
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Visors are treated with supravision excellence coating for anti-fog and anti-scratch protection. Available with two alternative mountings: mechanical levers or automatic magnetic hooks.
  • Das magnetische Verriegelungssystem lässt sich ganz einfach am Visier anbringen
  • Der ergonomische Gesichtsschutzschirm ist auch über längere Zeit angenehm zu tragen
  • Kompatibel mit Pheos B-S-WR und Pheos Alpine (Adapter 9790067 ist für die Kombination mit Alpine erforderlich)
  • Visier 9906002 kann mit Gehörschutz Pheos K2H (mechanisch) kombiniert werden
  • Visier 9906003 ist kompatibel mit Pheos K2H Gehörschutz (magnetisch)
  • Zertifiziert für Anwendungsbereiche 3 (Flüssigkeiten) und 9 (geschmolzenes Metall/heiße Feststoffe)
  • Beschriftung: W 166 3 8-2 9 B CE 0196 (Rahmen), 2C-1.2 W 1 B 9 KN CE 0196 (Objektiv)
  • Das Objektiv ist austauschbar
  • Der Helm ist separat erhältlich
Supravision Excellence Beschichtung
  • Innenseite: Beschlagfrei
  • Außenabmessungen: Kratzfest und chemikalienbeständig
  • Die Objektive sind leicht zu reinigen und weniger schmutzanfällig
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 166:2001, EN 170:2002
Farbe Schwarz
Zur Verwendung mit (Geräte) Pheos B-S-WR, Pheos Alpine (erfordert Adapter 9790067) und Pheos K2H Gehörschutz (magnetisch)
Linsenfärbung Durchsichtig
Material Polycarbonat
Modell 9906 Pheos
Montageart Magnetic Locks
Produkttyp Visor