Learn More
9Alpha-Fluor-Prednisolon-17-Butyrat-21-acetat, TRC
Artikelnummer. 30394715
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
50 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30394715 5 mg 5 Milligramm
30397192 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30394715 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCF5958405MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 9Alpha-Fluoro Prednisolone 17-Butyrate-21-acetate
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C27 H35 F O7
Synonym 6-desfluoro Difluprednate
InChI-Formel InChI=1S/C27H35FO7/c1-5-6-23(33)35-26(22(32)15-34-16(2)29)12-10-19-20-8-7-17-13-18(30)9-11-24(17,3)27(20,28)21(31)14-25(19,26)4/h9,11,13,19-21,31H,5-8,10,12,14-15H2,1-4H3/t19-,20-,21-,24-,25-,26+,27-/m0/s1
Lösungstyp Unverdünnt
SMILES CCCC(=O)O[C@]1(CC[C@H]2[C@@H]3CCC4=CC(=O)C=C[C@]4(C)[C@@]3(F)[C@@H](O)C[C@]12C)C(=O)COC(=O)C
IUPAC-Name [(8S,9R,10S,11S,13S,14S,17S)-17-(2-Acetoxyacetyl)-9-fluor-11-hydroxy-10,13-dimethyl-3-oxo-6,7,8,11,12,14,15,16-octahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-yl]butanoat
Industry Type Pharmazeutik
Molekulargewicht (g/mol) 490.56
Menge 5 mg
Formelmasse 490.2367