Learn More
9H-Carbazol, TRC
Artikelnummer. 17974205
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
1 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
100 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17974205 10 g 10 Gramm
17970735 100 mg 100 Milligramm
17952405 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17974205 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCC17606510G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 86-74-8
Summenformel C12 H9 N
Molekulargewicht (g/mol) 167.21
Synonym Carbazole (8CI), 9-Azafluorene, Chlorophenesin carbamate, Dibenzo[b,d]pyrrole, Dibenzopyrrole, Diphenylenimine, NSC 3498, SKF 20091
IUPAC-Name 9H-Carbazol
SMILES c1ccc2c(c1)[nH]c3ccccc23
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Carbazole
Menge 10 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H9N/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8,13H
Formelmasse 167.0735