Learn More
(9H-Purin-6-ylamino)essigsäure (kann bis zu 20 % anorganische Bestandteile enthalten), TRC
Artikelnummer. 30420022
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30420022 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30420022 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCP84029325MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (9H-Purin-6-ylamino)acetic Acid
CAS 10082-93-6
Summenformel C7 H7 N5 O2
Menge 25 mg
Synonym N-9H-Purin-6-ylglycine, 2-(7H-Purin-6-ylazaniumyl)acetate, 2-[(1H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(7H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, 2-[(9H-Purin-6-yl)amino]acetic Acid, NSC 37011
InChI-Formel InChI=1S/C7H7N5O2/c13-4(14)1-8-6-5-7(10-2-9-5)12-3-11-6/h2-3H,1H2,(H,13,14)(H2,8,9,10,11,12)
SMILES OC(=O)CNc1ncnc2nc[nH]c12
IUPAC-Name 2-(7H-Purin-6-ylamino)essigsäure
Molekulargewicht (g/mol) 193.163
Formelmasse 193.06