Learn More
9H-Thioxanthen, Mikromol™
Artikelnummer. 30049913
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30049913 100 mg 100 Milligramm
30049629 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30049913 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0125.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 27-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
9H-Thioxanthen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Thioxanthene
CAS 261-31-4
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Thioxanthene
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C13 H10 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym 9H-Thioxanthene, Metixene Hydrochloride Imp. A (EP), Metixene Hydrochloride Impurity A, Metixene Impurity A
InChI-Formel InChI=1S/C13H10S/c1-3-7-12-10(5-1)9-11-6-2-4-8-13(11)14-12/h1-8H,9H2
SMILES C1c2ccccc2Sc3ccccc13
IUPAC-Name 9H-Thioxanthen
Molekulargewicht (g/mol) 198.28
Menge 100 mg
Formelmasse 198,0503 g/mol