Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Braunglasfläschchen
Beschreibung
Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9 mm-Braunglasfläschchen (montiert) sparen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren das Kontaminationsrisiko. Jedes Kit enthält 100 Braunglasfläschchen und 100 Gewindekappen mit vormontierten Septa. Das Kit ist in einer praktischen Aufbewahrungsbox mit durchsichtigem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln verpackt. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Beschreibung | Kit mit montierten AVCS |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Bernsteinfarben |
| Material | Glas, PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Enthält | Fläschchen: C4000-2W, Verschluss: C5000-57B |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | Surestop |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.