Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 13226409
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Farbe:
Durchsichtig
Transparent
Material:
Glas, PTFE, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Silikon
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon
PTFE/Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. 13226409
Marke: Thermo Scientific™ C5000192W
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Klarglasfläschchen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Sepen. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse (in Kits enthalten):
  • Sepen werden aufgrund der verbesserten Innengeometrie ohne Verklebung nahezu vollständig durchgedrückt
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
  • Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
  • Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Bestellinformationen:
Alle Produkte in einer Menge von 100/Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Verschlussfarbe Blau
Beschreibung Klarglas mit Beschriftungsfeld, Septum aus rotem PTFE/weißem Silikon, blaue DP-Kappe
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Silikon
Vorgeschlitzt No
Septum Rotes PTFE/weißes Silikon
Enthält Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-54B
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Ja
Septa Size (Metric) 9 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfortkit mit montierten Schraubverschlussfläschchen, AVCS
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.