Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Klarglasfläschchen
Artikelnummer. 13296399
Change view
Click to view available options
Marking Spot:
Ja
Nein
Farbe:
Durchsichtig
Transparent
Material:
Glas, PTFE, Naturkautschuk
Glas, PTFE, Silikon
Septum:
Blaues PTFE/weißes Silikon
PTFE/Gummi
Rotes PTFE/weißes Silikon
Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE
Packungsgröße:
100 Stück
Artikelnummer. Marking Spot Farbe Material Septum unitSize
13296399 Nein Durchsichtig Glas, PTFE, Naturkautschuk PTFE/Gummi 100 Stück
13206409 Ja Durchsichtig Glas, PTFE, Naturkautschuk PTFE/Gummi 100 Stück
15296583 Ja Transparent Glas, PTFE, Naturkautschuk PTFE/Gummi 100 Stück
15216593 Nein Transparent Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE 100 Stück
13216409 Ja Durchsichtig Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon/rotes PTFE 100 Stück
15256593 Nein Transparent Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
13226409 Ja Durchsichtig Glas, PTFE, Silikon Rotes PTFE/weißes Silikon 100 Stück
15276593 Ja Transparent Glas, PTFE, Silikon Blaues PTFE/weißes Silikon 100 Stück
8 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 13296399
Brand: Thermo Scientific™ C5000180
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Se alternativa produkter
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Sparen Sie Zeit und verringern Sie mit diesem Komfort-Kit das Risiko von Kontaminationen. Es enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Septa.
Sparen Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Klarglasfläschchen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Sepen. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse (in Kits enthalten):
  • Sepen werden aufgrund der verbesserten Innengeometrie ohne Verklebung nahezu vollständig durchgedrückt
  • Bessere Dichtungseigenschaften
  • AVCS bietet die Freiheit, das beste Septum für Ihr Gerät und Ihre Anwendungen auszuwählen
  • Kosteneffiziente Alternative zu den derzeitigen Maßnahmen zur Vermeidung des Durchdrückens (verklebte Septa)
  • Optimierte Ergonomie, feine Textur und gleichmäßige Riffelung für die optimale Handhabung selbst bei schlecht sitzenden Handschuhen
  • Raue Kanten wurden eliminiert, was die Verwendung vereinfacht und komfortabler macht und gleichzeitig den Autosampler-Betrieb verbessert
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Bestellinformationen:
Alle Produkte in einer Menge von 100/Packung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Verschlussfarbe Blau
Beschreibung Klarglas, Septum aus elfenbeinfarbenem PTFE/rotem Gummi, blaue DP-Kappe
Innendurchmesser (metrisch) 12 mm
Farbe Durchsichtig
Material Glas, PTFE, Naturkautschuk
Vorgeschlitzt No
Septum PTFE/Gummi
Enthält Fläschchen: C4000-1, Verschluss: C5000-51B
Anzahl pro Packung 100
Produktlinie Surestop
Gesamtvolumen (metrisch) 2 ml
Verschlussmaterial Polypropylen
Verschlusstyp Schraubverschluss (oben offen, 6-mm-Öffnung)
Verschlussgröße 9 mm
Marking Spot Nein
Septa Size (Metric) 9 mm
Höhe (metrisch) 32 mm
Produkttyp Komfortkit mit montierten Schraubverschlussfläschchen, AVCS
Visa mer Visa mindre
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.