Learn More
Thermo Scientific™ Autosampler-Kits mit montierten 9-mm-Klarglasfläschchen
Beschreibung
Sparen Sie mit den Thermo Scientific™ Komfort-Kits mit 9-mm-Klarglasfläschchen Zeit bei der Probenvorbereitung und reduzieren Sie das Risiko einer Kontamination. Jedes Kit enthält 100 Klarglasfläschchen, vormontiert mit 100 Gewindekappen und Sepen. Sie sind verpackt in einer praktischen Verpackungsbox mit transparentem Deckel oder in kostengünstigen Polybeuteln. Zur Wahl stehen die Marken Thermo Scientific™, Thermo Scientific™ National™ und Thermo Scientific™ Chromacol™.
Merkmale der Target DP 9-mm-Fläschchenverschlüsse (in Kits enthalten):
National C5000-Serie Target DP 9 mm Weitöffnung 9 mm Verschluss
Durch die Verwendung der AVCS-Technologie vergrößert der Verschluss mit weiter Öffnung der C5000-Serie die verfügbare Injektionsfläche um mehr als 7 % und bietet so eine größere Fläche für das Eindringen der Injektionsnadel.
National C5000-Serie Target DP 9 mm Integraler Membranverschluss
Neben der AVCS-Technologie bietet der Verschluss der C5000-Serie eine halogen- und gummifreie Probenhandhabungsumgebung für HPLC-Anwendungen oder Anwendungen, bei denen Silikone und Gummisepta nicht geeignet sind.
National C5000-Serie Target DP 9-mm-Festverschluss
Die AVCS-Technologie bietet maximalen Schutz für Proben während der Langzeitlagerung. Die Schutzkappe verhindert eine versehentliche Punktion des Septums und den daraus resultierenden Probenverlust. Kann bei bis zu -80 °F gelagert werden.
Bestellinformationen:
Alle Produkte in einer Menge von 100/Packung.
Spezifikation
Spezifikation
| Verschlussfarbe | Blau |
| Beschreibung | Kit mit montierten AVCS |
| Innendurchmesser (metrisch) | 12 mm |
| Farbe | Transparent |
| Material | Glas, PTFE, Naturkautschuk |
| Vorgeschlitzt | Ja |
| Septum | PTFE/Gummi |
| Enthält | Fläschchen: C4000-1W, Verschluss: C5000-57B |
| Anzahl pro Packung | 100 |
| Produktlinie | Surestop |
| Mehr anzeigen |
Eingeschränkte Garantiezeit: Gemäß den in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen beschriebenen Garantiebestimmungen und -ausnahmen besteht für dieses Produkt eine Garantie von neunzig (90) Tagen ab dem Versanddatum des Produkts. Aufhebung der Nutzungsbeschränkung auf interne Forschungszwecke: Jegliche dem Käufer auferlegte Beschränkung, das/die Produkt(e) nur zu internen Forschungszwecken zu nutzen, gilt nicht für das/die Produkt(e) auf Webseiten, die diese Erklärung enthalten.